Przejdź do
C1129
Cholic acid
from bovine and/or ovine, ≥98%
Synonim(y):
3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholanic acid, Cholanic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
414,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1250,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4830,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H40O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.57
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-337-8
Beilstein/REAXYS Number:
2822009
MDL number:
eCl@ss:
38060102
414,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine and/or ovine
Quality Segment
description
anionic
assay
≥98%
form
powder
mol wt
408.57 g/mol
mp
200-201 °C (lit.)
solubility
water: soluble 0.175 g/L at 25 °C
application(s)
pharmaceutical
functional group
carboxylic acid
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@]([H])(CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1
InChI key
BHQCQFFYRZLCQQ-OELDTZBJSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
General description
Cholic acid is a major primary bile acid produced in the liver which facilitates fat absorption and cholesterol excretion. It is a non-denaturing ionic detergent.
Application
Dietary cholic acid has been used in a study to assess its effect on colonic epithelial cell proliferation. It has also been used in a study to investigate extractions and comparisons of human erythrocyte ghosts.
Non-denaturing ionic detergent used for extraction of membrane proteins.
Biochem/physiol Actions
Bile Acid
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
FLUH99CD0CCF1133503C2158000
Cholic acid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1133503
Cholic acid
Cholic acid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C2158000
Cholic acid
description
from bovine and/or ovine, ≥98%
description
-
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥98%
assay
-
assay
-
assay
-
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
water: soluble 0.175 g/L at 25 °C
solubility
-
solubility
-
solubility
-
description
anionic
description
-
description
-
description
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cholic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Can the cholic acid be frozen once in solution?
    1 answer
    1. Unfortunately, the solution stability of this product has not been determined.
      Helpful?
  4. what is the solubility of cholic acid in DMSO, Ethanol or PBS?
    1 answer
    1. This product is tested for solubility in methanol at 50 mg/mL. Other possible solvents have not been evaluated.