Przejdź do
C-12300
Normalne ludzkie fibroblasty skórne (NHDF)
Juvenile foreskin, 500,000 cryopreserved cells
Synonim(y):
Linia komórkowa NHDF, Ludzkie komórki fibroblastów skóry
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human foreskin (juvenile dermis)
Morphology:
(fibroblast)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human foreskin (juvenile dermis)
product line
PromoCell®
packaging
pkg of 500,000 cells
morphology
(fibroblast)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Application
Pierwotne normalne ludzkie fibroblasty skórne (NHDF) są izolowane ze skóry właściwej młodocianego napletka i są dostarczane w formie kriokonserwowanej. Mogą być one wykorzystywane do badań nad gojeniem się ran i badań dermatologicznych w celu zbadania chorób takich jak twardzina, włókniakomięsak, zwłóknienie, xeroderma pigmentosum i histiocytoma. Co więcej, fibroblasty są ważne w badaniach nad rakiem, regeneracją tkanek i inżynierią tkankową. Normalne ludzkie keratynocyty naskórkowe (NHEK) i normalne ludzkie melanocyty naskórkowe (NHEM) hodowane w pożywce M2 od tego samego dawcy są dostępne na żądanie.
Biochem/physiol Actions
Skóra
Preparation Note
Subculture Routine –Click here for more information.
Analysis Note
Rigid quality control tests are performed for each lot of Human Fibroblasts. They are tested for cell morphology, adherence rate and cell viability. Flow cytometric analyses of the fibroblast specific antigen CD90 are performed for each lot. Growth performance is tested through multiple passages up to 10 or 15 population doublings (PD) under culture conditions without antibiotics and antimycotics. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1, HTLV-2 and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Other Notes
Zalecana gęstość pożywki: 3500 - 7000 komórek na cm2Przejście po rozmrożeniu: P2 Testowane markery: CD90 pozytywne Gwarantowane podwojenie populacji: >15
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Legal Information
PromoCell is a registered trademark of PromoCell GmbH
Disclaimer
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Are the Normal Human Dermal Fibroblast (C-12300) immortalized? Is it possible to expand and cryopreserve these cells? Thank you!
    1 answer
    1. These Normal Human Dermal Fibroblast cells are primary cells isolated from human tissue and are not immortalized. Thawing and seeding result in passage 2, and these cells should be cryopreserved at a low passage number to maintain their proliferation potential.