Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1110,00 zł
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥10 units/mg protein
mol wt
55 kDa
solubility
50 mM potassium phosphate buffer, pH 7.0: soluble
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, lyophilized powder, ≥10 units/mg protein | description aqueous solution, ≥30 units/mg protein (biuret) | description lyophilized powder, ≥50 units/mg protein, recombinant, expressed in E. coli | description Cholesterol Oxidase, Streptomyces sp. CAS 9028-76-6, is a native cholesterol oxidase that catalyzes the oxidation of cholesterol to cholesterone and hydrogen peroxide. |
| specific activity ≥10 units/mg protein | specific activity ≥30 units/mg protein (biuret) | specific activity ≥50 units/mg protein | specific activity ≥40 U/mg, ≥3 units/mg solid |
| form lyophilized powder | form aqueous solution | form lyophilized powder | form lyophilized solid |
| mol wt 55 kDa | mol wt 62 kDa | mol wt 64 kDa | mol wt - |
| solubility 50 mM potassium phosphate buffer, pH 7.0: soluble | solubility 50 mM potassium phosphate buffer, pH 7.0: soluble (Cold) | solubility - | solubility water: 20 mg/mL |
| storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?