Przejdź do
C1259
Chorismic acid barium salt from Enterobacter aerogenes
≥55%
Synonim(y):
trans-3-([1-Carboxyethenyl]oxy)-4-hydroxy-1,5-cyclohexadiene-1-carboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3390,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8BaO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
361.49
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Form:
powder
3390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
concentration
≥55%
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
[Ba].O[C@@H]1C=CC(=C[C@H]1OC(=C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H10O6.Ba.2H/c1-5(9(12)13)16-8-4-6(10(14)15)2-3-7(8)11;;;/h2-4,7-8,11H,1H2,(H,12,13)(H,14,15);;;/t7-,8-;;;/m1.../s1
InChI key
JFTBXNPYKNMOHD-MVYICHOISA-N
Application
Chorismic acid is used as a precursor for a number of important biological compounds synthesized via the shikimate pathway such as the aromatic amino acids tyrosine and phenylalanine, indole, ubiquinone, 2,3-dihydroxybenzoic acid (DHB), and para-aminobenzoate (pABA).
Intermediate in the biosynthesis of aromatic amino acids via the shikimate pathway.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C1761SML0497N8878
description
≥55%
description
≥80%
description
≥98% (HPLC)
description
≥98%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
concentration
≥55%
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)