Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
biological source
human coronary artery
packaging
pkg of 1,000,000 cells
morphology
(endothelial)
application(s)
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
relevant disease(s)
hypertension; cardiovascular diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1 million cells per pellet | description 500,000 cryopreserved cells | description 500,000 proliferating cells | description - |
| morphology (endothelial) | morphology ( endothelial) | morphology ( endothelial) | morphology Endothelial |
| biological source human coronary artery | biological source human coronary artery | biological source human coronary artery | biological source human coronary artery (normal) |
| relevant disease(s) hypertension; cardiovascular diseases | relevant disease(s) - | relevant disease(s) - | relevant disease(s) cardiovascular diseases |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in ambient | shipped in dry ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −196°C | storage temp. room temp | storage temp. −196°C |
| packaging pkg of 1,000,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ludzkie komórki śródbłonka tętnicy wieńcowej (HCAEC)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?