Przejdź do
C1403
Cholesterol Esterase from Pseudomonas sp.
lyophilized powder, ≥200,000 units/g protein
Synonim(y):
Cholesterol Esterase from Pseudomonas fluorescens, Sterol-ester acylhydrolase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1360,00 zł
100 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-808-6
MDL number:
Numer WE:
eCl@ss:
32160703
Specific activity:
≥200,000 units/g protein
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥200,000 units/g protein
mol wt
~300 kDa
composition
protein, ≥40% biuret
storage temp.
−20°C
General description
Stability: Stable at –20°C for at least one year
Isoelectric point: 5.9 ± 0.1
Michaelis constants: 5.4 x 10‾5M (Linoleate), 6.6 x 10‾5M (Oleate)
3.7 x 10‾5M (Linolenate), 1.5 x 10‾4M (Palmitate)
1.2 x 10‾4M (Myristate), 2.3 x 10‾5M (Stearate)
Inhibitors: Hg++, Ag+, ionic detergents
Optimum pH: 7.0 − 9.0
Optimum temp: 40°C
pH Stability: pH 5.0 − 9.0 (25°C, 24hr)
Thermal stability: Below 55°C (pH 7.5, 10min)
Application
This enzyme is useful for enzymatic determination of total cholesterol when coupled with cholesterol oxidase in clinical analysis.
Biochem/physiol Actions
Cholesterol esterase (CE) is a reversible enzyme that can hydrolyze or synthesize fatty acid esters of cholesterol and other sterols. Hydrolysis of water insoluble long chain fatty acid esters requires bile salt activation. Hydrolysis of water soluble esters of short chain fatty acids and lysophospholipids does not require activation by bile salts. It also hydrolyzes tri-, di-, and mono-acylglycerols, phospholipids, lysophospholipids, and ceramide. The enzyme may have multiple functions in lipid and lipoprotein metabolism, and atherosclerosis.
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of cholesteryl oleate to cholesterol and oleic acid per min at pH 7.0 at 37 °C in the presence of taurocholate.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C9281228180
description
lyophilized powder, ≥200,000 units/g protein
description
lyophilized powder, ≥10,000 units/g protein
description
Cholesterol Esterase, Microbial, CAS 9026-00-0, is a native enzyme that catalyzes hydrolysis and formation of cholesterol esters, ranging from cholesterol acetate to cholesterol stearate.
specific activity
≥200,000 units/g protein
specific activity
≥10,000 units/g protein
specific activity
≥100 units/mg protein, ≥70 units/mg dry wt.
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
mol wt
~300 kDa
mol wt
~129 kDa
mol wt
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
composition
protein, ≥40% biuret
composition
Protein, ~20%
composition
-
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)