Przejdź do
C-14056
Ludzkie komórki mięśni gładkich tchawicy (HTSMC)
1 million cells per pellet
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human trachea
Morphology:
(smooth muscle)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human trachea
packaging
pkg of 1,000,000 cells
morphology
(smooth muscle)
application(s)
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym. Komórki są rozpuszczane w wodzie RNAlater w celu późniejszej analizy RNA, DNA lub białka. Należy pamiętać, że peletek komórek nie można ożywić.
Application
Pierwotne ludzkie komórki mięśni gładkich tchawicy (HTSMC) są izolowane z tchawicy od pojedynczych dawców i barwią się pozytywnie na α-aktynę mięśni gładkich. Łączą one zakończenia chrząstki tchawicy za pomocą kurczliwego mostka zwanego paries membranaceus i w konsekwencji regulują światło dróg oddechowych. W stanach patologicznych, takich jak astma, ilość komórek mięśni gładkich w ścianach tchawicy jest zwiększona, co prowadzi do przerostu lub hiperplazji mięśni gładkich. Dlatego też HTSMC nadają się do badań in vitro nad astmą i innymi chorobami płuc.
Biochem/physiol Actions
Tchawica
Physical form
Pelet rozpuszcza się w RNAlater® w celu dalszej analizy profili DNA, RNA lub białek. Komórek nie można ożywić.
Preparation Note
Click here for more information.
Analysis Note
Rigid quality control tests are performed for each lot of the corresponding cells. They are tested for cell viability, cell morphology, growth performance and for cell-type specific markers. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1, HTLV-2 and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Other Notes
Peletki komórkowe mogą być przechowywane przez czas nieokreślony w temperaturze -20°C i przez okres do 1 miesiąca w temperaturze 4°C. Uwaga: Peletki komórkowe nie zamarzają w temperaturze -20°C. Przed otwarciem fiolki należy zawsze krótko odwirować produkt.
Legal Information
RNAlater is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific, Inc.
Disclaimer
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
This product is regulated in France when intended for scientific purposes, including import, export, and conservation activities (Articles L.1211-1, paragraph 2, and L.1243-4 of the French Public Health Code). The purchaser (i.e. end user) is required to obtain an import authorization from the France Ministry responsible for Research (as referenced in Article L.1245-5-1 II of the French Public Health Code) or a conservation authorization from the same ministry (as referenced in Article L.1243-4 of the French Public Health Code). By placing an order for this product, you confirm that you have obtained the appropriate import or conservation authorization for the product. For more information regarding the use of human biological samples for research purposes in France, please contact the relevant French authorities.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C12565C12566C12533
description
1 million cells per pellet
description
500,000 cryopreserved cells
description
500,000 proliferating cells
description
500,000 cryopreserved cells
morphology
(smooth muscle)
morphology
(smooth muscle)
morphology
(smooth muscle)
morphology
(smooth muscle)
biological source
human trachea
biological source
human trachea
biological source
human trachea
biological source
human aorta (smooth muscles)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−196°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
packaging
pkg of 1,000,000 cells
packaging
pkg of 500,000 cells
packaging
pkg of 500,000 cells
packaging
pkg of 500,000 cells
application(s)
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)