Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1780,00 zł
biological source
human bone marrow
packaging
pkg of 1,000,000 cells
morphology
(stromal)
application(s)
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Derived from bone marrow, 1 million cells per pellet | description Derived from adipose tissue, 500,000 cryopreserved cells | description Derived from bone marrow, 500,000 cryopreserved cells | description Derived from umbilical cord matrix, 500,000 cryopreserved cells |
| biological source human bone marrow | biological source human adipose tissue | biological source human bone marrow | biological source human umbilical cord matrix (Wharton′s jelly) |
| morphology (stromal) | morphology (stromal) | morphology (stromal) | morphology (stromal) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −196°C | storage temp. −196°C | storage temp. −196°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| packaging pkg of 1,000,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells |
| application(s) cell analysis (DNA, RNA, and protein) | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ludzkie mezenchymalne komórki macierzyste (hMSC)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?