Merck
C-14092
Ludzkie mezenchymalne komórki macierzyste (hMSC)
Derived from adipose tissue, 1 million cells per pellet
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
eCl@ss:
32150313
Biological source:
human adipose tissue
Morphology:
(stromal)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human adipose tissue
packaging
pkg of 1,000,000 cells
morphology
(stromal)
application(s)
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym. Komórki są rozpuszczane w wodzie RNAlater w celu późniejszej analizy RNA, DNA lub białka. Należy pamiętać, że peletek komórek nie można ożywić.
Application
Mezenchymalne komórki macierzyste (MSC), określane również jako mezenchymalne komórki zrębu, to komórki multipotencjalne, które mogą różnicować się w różne typy komórek i mają zdolność do samoodnowy. Wykazano, że MSC różnicują się in vitro lub in vivo w adipocyty, chondrocyty, osteoblasty, miocyty, neurony, hepatocyty i komórki wysp trzustkowych. Dostępne są zoptymalizowane pożywki PromoCell wspierające zarówno wzrost MSC, jak i ich różnicowanie w kilka różnych linii. Ostatnie eksperymenty sugerują, że możliwości różnicowania w różne typy komórek różnią się między MSC różnego pochodzenia. Ludzkie mezenchymalne komórki macierzyste (hMSC-AT) są pobierane z normalnej ludzkiej tkanki tłuszczowej od indywidualnych dawców. Komórki są testowane pod kątem ich zdolności do różnicowania się in vitro w adipocyty, chondrocyty i osteoblasty. Komórki wykazują zweryfikowany profil ekspresji markerów, który jest zgodny z zaleceniami ISCT, zapewniając dobrze scharakteryzowane komórki (Cytotherapy (2006) Vol. 8, No. 4, 315-317).
Biochem/physiol Actions
Tkanka tłuszczowa
Physical form
Pelet rozpuszcza się w RNAlater® w celu dalszej analizy profili DNA, RNA lub białek. Komórek nie można ożywić.
Preparation Note
Click here for more information.
Analysis Note
Rigid quality control tests are performed for each lot of the corresponding cells. They are tested for cell viability, cell morphology, growth performance and for cell-type specific markers. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1, HTLV-2 and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Other Notes
Peletki komórkowe mogą być przechowywane przez czas nieokreślony w temperaturze -20°C i przez okres do 1 miesiąca w temperaturze 4°C. Uwaga: Peletki komórkowe nie zamarzają w temperaturze -20°C. Przed otwarciem fiolki należy zawsze krótko odwirować produkt.
Legal Information
RNAlater is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific, Inc.
Disclaimer
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
This product is regulated in France when intended for scientific purposes, including import, export, and conservation activities (Articles L.1211-1, paragraph 2, and L.1243-4 of the French Public Health Code). The purchaser (i.e. end user) is required to obtain an import authorization from the France Ministry responsible for Research (as referenced in Article L.1245-5-1 II of the French Public Health Code) or a conservation authorization from the same ministry (as referenced in Article L.1243-4 of the French Public Health Code). By placing an order for this product, you confirm that you have obtained the appropriate import or conservation authorization for the product. For more information regarding the use of human biological samples for research purposes in France, please contact the relevant French authorities.
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)