Przejdź do
C-14095
Ludzkie perycyty z łożyska (hPC-PL)
1 million cells per pellet
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human placenta
Morphology:
(pericyte)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human placenta
packaging
pkg of 1,000,000 cells
morphology
(pericyte)
application(s)
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym. Komórki są rozpuszczane w wodzie RNAlater w celu późniejszej analizy RNA, DNA lub białka. Należy pamiętać, że peletek komórek nie można ożywić.
Application
Ludzkie perycyty są izolowane z ludzkiej tkanki łożyska. Perycyty to multipotencjalne komórki mezenchymalne występujące w połączeniu ze ścianami małych naczyń krwionośnych. Są one ważne dla angiogenezy, integralności strukturalnej mikrokrążenia i regulacji przepływu krwi. Mogą one jednak również przekształcić się w nowotwory złośliwe zwane hemangiopericytoma. Do tej pory perycyty wykazały zdolność do różnicowania się w adipocyty, osteoblasty, fibroblasty, komórki mięśni gładkich i fagocyty (makrofagi).
Biochem/physiol Actions
Łożysko
Physical form
Pelet rozpuszcza się w RNAlater® w celu dalszej analizy profili DNA, RNA lub białek. Komórek nie można ożywić.
Preparation Note
Click here for more information.
Analysis Note
Rigid quality control tests are performed for each lot of the corresponding cells. They are tested for cell viability, cell morphology, growth performance and for cell-type specific markers. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1, HTLV-2 and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Other Notes
Peletki komórkowe mogą być przechowywane przez czas nieokreślony w temperaturze -20°C i przez okres do 1 miesiąca w temperaturze 4°C. Uwaga: Peletki komórkowe nie zamarzają w temperaturze -20°C. Przed otwarciem fiolki należy zawsze krótko odwirować produkt.
Legal Information
RNAlater is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific, Inc.
Disclaimer
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How long do pericytes grow in culture?
    1 answer
    1. PromoCell’s human pericytes derived from microvessels of the human placenta are cryopreserved at the end of secondary culture (P1) and after thawing are considered P2. The number of populations doublings is not determined for each individual cell lot, however they are guarenteed to be grown for at least 15 population doublings.
      Helpful?
  2. How are pericytes isolated?
    1 answer
    1. Pericyte isolation generally starts with enzymatic digestion of tissue with Trypsin EDTA, usually followed by the isolation of microvessel fragments via successive filtration steps. Pure pericyte cultures can be obtained through either positive or negative immuno-selection via the use of magnetic beads or flow cytometry using the antibody markers above.
      Helpful?
  3. What markers are used to characterize pericytes?
    1 answer
    1. Pericytes are positive for CD146, PDGFRβ, αSMA, CD13, NG2, Desmin, and negative for CD31, CD34, CD45, and CD56.