Przejdź do
C1426
Cesium methanesulfonate
used in patch clamp techniques
Synonim(y):
CsMSF, CsMeS, Methanesulfonic acid cesium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
506,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1740,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3O3SCs
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.00
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
eCl@ss:
32039090
Form:
powder
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
506,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
mp
262-264 °C (lit.)
SMILES string
[Cs+].CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S.Cs/c1-5(2,3)4;/h1H3,(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
DJKJXRLREATOMF-UHFFFAOYSA-M
General description
Cesium methanesulfonate is used as a component of intracellular recording solutions of electrodes for patch clamp techniques in cell electrophysiology studies. Cesium methanesulfonate is used as an current carrier as cesium acts as a potassium (K+) channel blocker, while methanesulfonate is not transported through chloride (Cl-) channels.
Application
Cesium methanesulfonate has been used as a supplement in intracellular solution for the patch clamp recording system.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
FLUH9BC29731
description
used in patch clamp techniques
description
-
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
mp
262-264 °C (lit.)
mp
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?