Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 432,00 zł 367,20 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16FN3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.26
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
367,20 zł
Cena katalogowa432,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >15 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCNC(=O)N1C=C(F)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C11H16FN3O3/c1-2-3-4-5-6-13-10(17)15-7-8(12)9(16)14-11(15)18/h7H,2-6H2,1H3,(H,13,17)(H,14,16,18)
InChI key
AOCCBINRVIKJHY-UHFFFAOYSA-N
Application
Carmofur has been used as an inhibitor of acid ceramidase to study its effects on glucosylsphingosine (GlcSph) production in human embryonic kidney 293T (HEK293T) cells. It has also been used as an inhibitor of acid ceramidase to study its effects on acid‐mediated hydrolysis of ceramide which kicks-in consumption and the generation of sphingosine .
Biochem/physiol Actions
Carmofur is a derivative of fluorouracil, an antimetabolite used as an antineoplastic agent.
Carmofur is an antineoplastic agent and a flurorouracil analog.
Carmofur acts as an inhibitor of fatty acid amide hydrolase (FAAH), N-acylethanolamine acid amidase (NAAA) and acid ceramidase (ASAH1). Carmofur has a therapeutic activity against colorectal and cervical cancer. It can inhibit the severe acute respiratory syndrome (SARS)-CoV-2 main protease (Mpro) in vitro.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), powder | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description analytical standard | description phyproof® Reference Substance |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) |
| form powder | form powder | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: >15 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to off-white | color - | color - | color - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?