Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 567,00 zł |
Informacje o tej pozycji
567,00 zł
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
ammonium sulfate suspension
concentration
≥12 U/mL
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥12 U/mL, ammonium sulfate suspension, recombinant, expressed in E. coli | description recombinant, expressed in E. coli, ammonium sulfate suspension, ≥50 units/mg protein | description recombinant, expressed in E. coli, ammonium sulfate suspension, ≥50 units/mg protein (biuret) | description ammonium sulfate suspension, ≥40 units/mg protein |
| form ammonium sulfate suspension | form ammonium sulfate suspension | form ammonium sulfate suspension | form ammonium sulfate suspension |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant - |
| concentration ≥12 U/mL | concentration - | concentration - | concentration - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?