Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Specific activity:
≥5.0 unit/mg solid
1510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥5.0 unit/mg solid
mol wt
~390 kDa
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Phosphoenolpyruvate carboxylase (PEPC) catalyzes the addition of bicarbonate to phosphoenolpyruvate (PEP) to form the four-carbon compound oxaloacetate and inorganic phosphate . In CAM and C4 plants, PEPC catalyzes the photosynthetic assimilation of CO2 into an organic acid. PEPC is activated by glucose-6-phosphate and is inhibited by malate and aspartate. PEPC comprises about 0.5-2% of the soluble protein in alfalfa and soybean nodules .
Physical form
White amorphous lyophilized powder containing BSA and sugar alchohols as stabilizers.
Other Notes
One unit causes the oxidation of one micromole of NADH per minute at pH 8.0 at 30°C.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥5.0 unit/mg solid | description 97% (PEP-K), pkg of 1 g | description 97% | description technical |
| specific activity ≥5.0 unit/mg solid | specific activity - | specific activity - | specific activity - |
| form lyophilized powder | form solid | form powder | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mol wt ~390 kDa | mol wt Mr 168.0 (PEP), Mr 206.1 (PEP-K) | mol wt - | mol wt - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?