Przejdź do
C1794
Cellulase from Trichoderma sp.
BioReagent, suitable for plant cell culture, 3-10 units/mg solid
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
β-1,4-glucanase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
10000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
10171502
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-734-4
NACRES:
NA.72
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
3-10 units/mg solid
Biological source:
fungus (Trichoderma sp.)
1150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
fungus (Trichoderma sp.)
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
specific activity
3-10 units/mg solid
contains
maltodextrin
sustainability
Sustainability features
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been used as enzyme for alternative energy. For more information see the Enzymes for Alternative Energy Research.
Application
Cellulase (β-1,4-glucanase) is a natural enzyme produced by the filamentous fungi Trichoderma viride which promotes the endohydrolysis of (1→4)-beta-D-glucosidic linkages in cellulose and lichenin. Cellulases are important for processing potential commercial products such as cellulosic ethanol.
Other Notes
One unit will liberate 1.0 μmole of glucose from cellulose in one hour at pH 5.0 at 37 °C (2 hr incubation time).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C0615C2730219466
description
BioReagent, suitable for plant cell culture, 3-10 units/mg solid
description
powder, ≥5,000 units/g solid
description
aqueous solution, ≥700 units/g
description
-
biological source
fungus (Trichoderma sp.)
biological source
-
biological source
fungus (Trichoderma reesei)
biological source
fungus (Trichoderma viride)
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
transformation: suitable
specific activity
3-10 units/mg solid
specific activity
≥5,000 units/g solid
specific activity
≥700 units/g
specific activity
≥10,000 units/g dry wt.
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
form
powder
form
powder
form
aqueous solution
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cellulase from Trichoderma sp.
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Hi, I was wondering how to prepare the enzyme solution? Can I just dilute it on PBS? Thanks
    1 answer
    1. For testing purposes, this product is prepared in cold deionized water. While PBS has not been tested as a solvent, the enzyme is expected to be soluble. Please see the link below to review the assay protocol for cellulase and hemicellulase:
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocol/protein-biology/enzyme-activity-assays/enzymatic-assay-of-cellulase
      Helpful?
  2. Hello, what is the Uniprot number or Gene ID for C1794-5KU? Thank you
    1 answer
    1. The Gene ID for Cellulase from Trichoderma sp. (AKA Gliocladium sp.) is GH45. Please see information at the links below:
      https://www.uniprot.org/uniprotkb/A0A023NB15/entry
      https://hsrm.umn.edu/node/2931
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review