Przejdź do
C2020
α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid
≥98% (TLC), powder, monocarboxylic acid transport inhibitor
Synonim(y):
α-CCA, α-CHCA, α-Cyano, 4-HCCA, ACCA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
311,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
680,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC6H4CH=C(CN)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.17
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
248-879-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3271427
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
311,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid, ≥98% (TLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
yellow
mp
245-250 °C (lit.)
solubility
H2O: slightly soluble, methanol: water: soluble, polar organic solvents: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C(=C\c1ccc(O)cc1)C#N
InChI
1S/C10H7NO3/c11-6-8(10(13)14)5-7-1-3-9(12)4-2-7/h1-5,12H,(H,13,14)/b8-5+
InChI key
AFVLVVWMAFSXCK-VMPITWQZSA-N
Application
α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid has been used to block monocarboxylate transporters.
α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid is a useful hydrophobic matrix solution for matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight (MALDI-TOF) mass spectrometry. Antibiotics, peptide nucleic acids (a new class of DNA mimics), and proteins with masses as high as 66,000 Da have been successfully analyzed by using this as a matrix solution.
Biochem/physiol Actions
α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid acts as a specific inhibitor of monocarboxylic acid transport, including lactate and pyruvate transport. It is also reported to block β-cell apical anion exchange (IC50 of 2.4 mM).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
39468C898270990
description
≥98% (TLC), powder
description
suitable for matrix substance for MALDI-MS, Ultra pure
description
suitable for MALDI-TOF MS
description
suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
≥99.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
solubility
methanol: water: soluble, polar organic solvents: soluble, H2O: slightly soluble
solubility
methanol: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
methanol: 10 mg/mL, clear
color
yellow
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1B
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. What can be used for solublization of α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid?
    1 answer
    1. α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid (α-CCA, α-CHCA, α-Cyano, 4-HCCA, ACCA) is soluble in methanol (up to 50 mg/ml). It is also soluble at 10 mg/ml using 50% acetonitrile in 0.05% TFA for MALDI-MS. The acetonitrile concentration can be adjusted for individual preferences.For biological applications, it has been solubilized at 100 mM in DMSO or 50 mM in ethanol.