Przejdź do
C2103
Chromatography columns, general-purpose
volume 10 mL, Overall H 5 in.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1400,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
23151816
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene
technique(s)
LPLC: suitable
Overall H
5 in.
volume
10 mL
General description
  • Precision molded from premium-grade, chemically inert plastic for organic solvents
  • Includes reservoir & end caps
  • Polyethylene filter matrix support in medium porosity
Application
For use in general chromatographic work for extraction of components, with special applications in isoenzyme and protein studies, hemoglobin fractionation and desalting.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C4169C3669
description
volume 10 mL, Overall H 5 in.
description
Luer Lock, Non-jacketed, bed volume 18 mL, I.D. × L 1.5 cm × 10 cm
description
Luer Lock, Non-jacketed, bed volume 4 mL, I.D. × L 0.7 cm × 10 cm
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
material
polypropylene
material
-
material
-
Overall H
5 in.
Overall H
-
Overall H
-
volume
10 mL
volume
-
volume
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. We would like to order the Chromatography columns (C2103), but first we would like to know what is the filter pore size?
    1 answer
    1. This product has a polyethylene filter matrix support with a pore size of 10-15 µm.