Przejdź do
C213140
DMT-2′O-Methyl-rC(ac) Phosphoramidite
configured for MerMade
Synonim(y):
N-acetyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-methyl-cytidine, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
490,00 zł
416,50 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
580,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H52N5O9P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
801.86
MDL number:
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.51
eCl@ss:
32120505
Assay:
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
Biological source:
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Form:
powder
Storage temp.:
-10 to -25°C
416,50 zł
Cena katalogowa490,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Quality Segment
product line
Proligo Reagents
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
form
powder
mol wt
801.86 g/mol
impurities
≤0.3% mC2 (reversed phase HPLC, Hydrolysate), ≤0.3% mC3 (reversed phase HPLC, DMT-rC(ac)me), ≤0.3% mC4 (reversed phase HPLC, DMT-rC(ac)me-Ac), ≤0.3% water content (Karl Fischer), ≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR), ≤0.5% single Impurity (redox titration), ≤1.0% mC1 (redox titration, DMT-rC(ac)me-DMT), ≤3% residual Solvent content
color
white to off-white
suitability
conforms to structure for H-NMR, conforms to structure for LC-MS
compatibility
configured for MerMade
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
P(N(C(C)C)C(C)C)(O[C@@H]1[C@H](O[C@H](C1OC)N5C=CC(=NC5=O)NC(=O)C)COC(c4ccc(cc4)OC)(c3ccc(cc3)OC)c2ccccc2)OCCC#N
InChI
1S/C42H52N5O9P/c1-28(2)47(29(3)4)57(54-26-12-24-43)56-38-36(55-40(39(38)52-8)46-25-23-37(44-30(5)48)45-41(46)49)27-53-42(31-13-10-9-11-14-31,32-15-19-34(50-6)20-16-32)33-17-21-35(51-7)22-18-33/h9-11,13-23,25,28-29,36,38-40H,12,26-27H2,1-8H3,(H,44,45,48,49)/t36-,38-,39?,40-,57?/m1/s1
InChI key
WNWUMIPFLOKTEZ-IXZONTHDSA-N
General description
DMT-2′O-Methyl-rC(ac) Phosphoramidite is one of the 2′O-Methyl RNA monomers that feature methoxy groups at the 2′-position. Themethoxy groups are perfectly stable in all conditions employed in theassembly of oligonucleotides by automated phosphoramidite synthesis, andin all standard alkaline deprotection conditions.Its key features include:
  • High yield of crude oligonucleotides
  • Compatible with DNA synthesis
  • Can be employed together with DNA or RNA phosphoramidites in thesame synthesis to produce mixmer oligonucleotides
  • Recommended deprotection conditions are 8 hours at 55 °C usingconcentrated ammonia solution, or with AMA (concentrated ammonia/40% aqueous methylamine I/I, v/v) for 10 minutes at 65 °C
  • Purification and other downstream processing of fully modified 2′OMethyl RNA oligonucleotides are simpler than in the case of RNA, as nospecial precautions are required to provide protection against nucleolyticdegradation
  • Synthesis of 2′O-Methyl RNA oligonucleotides is similar to standard DNA synthesis but requires an elongated coupling time (recommended is 6minutes compared to 90 seconds for DNA monomers)
  • 2′O-Methyl RNA phosphoramidites are also available with fast deprotection chemistry
Application
2′O-Methyl RNA nucleoside including DMT-2′O-Methyl-rC(ac) Phosphoramidite can be advantageously incorporated in nucleic acid probes with RNA or DNA for in-vivo or in-vitro applications to convey nuclease resistance.The unique combination of properties of 2′O-Methyl RNA had found widespread use in the fields of:
  • Diagnostic probes
  • Aptamer and ribozyme development
  • Mixed 2′O-Methyl-RNA/DNA antisense molecules
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C213130C213150C213180
description
configured for MerMade
description
configured for ABI
description
configured for ABI
description
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
biological source
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
assay
≥99.0% (reversed phase HPLC), ≥99% (31P-NMR)
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
assay
≥99% (31P-NMR), ≥99.0% (reversed phase HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)