Przejdź do
C2175
(Tyr[SO3H]27)Cholecystokinin fragment 26-33 Amide
≥97% (HPLC), powder
Synonim(y):
CCK-8, Cholecystokinin octapeptide, Pancreozymin C-terminal octapeptide, Sincalide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
0.5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1780,00 zł
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2400,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C49H62N10O16S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1143.27
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
246-639-0
Beilstein/REAXYS Number:
5231801
MDL number:
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccc(OS(O)(=O)=O)cc1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)C(=O)NC(CCSC)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(N)=O
InChI
1S/C49H62N10O16S3/c1-76-18-16-34(55-47(69)37(58-44(66)32(50)23-41(61)62)21-28-12-14-30(15-13-28)75-78(72,73)74)45(67)53-26-40(60)54-38(22-29-25-52-33-11-7-6-10-31(29)33)48(70)56-35(17-19-77-2)46(68)59-39(24-42(63)64)49(71)57-36(43(51)65)20-27-8-4-3-5-9-27/h3-15,25,32,34-39,52H,16-24,26,50H2,1-2H3,(H2,51,65)(H,53,67)(H,54,60)(H,55,69)(H,56,70)(H,57,71)(H,58,66)(H,59,68)(H,61,62)(H,63,64)(H,72,73,74)/t32-,34-,35?,36-,37-,38-,39-/m0/s1
InChI key
IZTQOLKUZKXIRV-IVVJSLGPSA-N
Gene Information
human ... CCK(885)
rat ... Cckar(24889), Cckbr(25706)
General description
(Tyr[SO3H]27)Cholecystokinin fragment 26-33 amide is a sulfated cholecystokinin(CCK) octapeptide derived from the proCCK. It is present in plasma and endocrine cells.
Application
(Tyr[SO3H]27)Cholecystokinin fragment 26-33 amide has been used to test its effects:
  • to study its effects on β5i/LMP7 immunoproteasome subunit in pancreatitis
  • on gastric emptying,food intake and c-Fos immunoreactivity in small litter (SL) and normal litter (NL) rats
  • on the intestine and gallbladder motility in fish Ballan Wrasse
Biochem/physiol Actions
(Tyr[SO3H]27)Cholecystokinin fragment 26-33 amide activates the cholecystokinin type B receptor and may mediate the blockage of opioid analgesia. It elicits anti-inflammatory effects. It mediates the inhibition on cytokine release, lymphocytes, and macrophages.
Neurotransmitter; predominant form of CCK in CNS and gastrointestinal tract; may play a role in satiety.
Other Notes
C-Terminal octapeptide of cholecystokinin
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C2901T6515SCP0117
description
≥97% (HPLC), powder
description
≥95% (HPLC), powder
description
≥95% (HPLC)
description
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized
Gene Information
human ... CCK(885)
rat ... Cckar(24889), Cckbr(25706)
Gene Information
human ... CCK(885)
Gene Information
human ... CCK(885)
rat ... Cckbr(25706)
Gene Information
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
P06307, P30553, P30551
UniProt accession no.
P06307
UniProt accession no.
P06307, P30553
UniProt accession no.
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)