Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1280,00 zł
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
mol wt
59670 g/mol
technique(s)
toxicology assay: suitable
solubility
DMF: 20 mg/mL, clear, colorless to yellow
suitability
suitable for molecular biology
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(N)=O
InChI
1S/C29H36N6O6S/c1-42-12-11-22(33-27(39)20(30)14-18-16-32-21-10-6-5-9-19(18)21)28(40)35-24(15-25(36)37)29(41)34-23(26(31)38)13-17-7-3-2-4-8-17/h2-10,16,20,22-24,32H,11-15,30H2,1H3,(H2,31,38)(H,33,39)(H,34,41)(H,35,40)(H,36,37)/t20-,22-,23-,24-/m0/s1
InChI key
RGYLYUZOGHTBRF-BIHRQFPBSA-N
Gene Information
human ... CCK(885)
rat ... Cckbr(25706)
General description
Several biologically active fragments of the neuropeptide cholecystokinin (CCK) are present in the brain, where they interact with CCK-A and CCK-B receptors. Among these fragments, CCK-4 is notably abundant in the cortical and limbic brain structures. CCK-4, a bioactive form of cholecystokinin, is a peptide hormone that regulates food intake by binding to CCK receptors in the gut and brain.
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥97% (HPLC), powder | description - | description ≥95% (HPLC), powder |
| technique(s) toxicology assay: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| suitability suitable for molecular biology | suitability - | suitability - | suitability - |
| mol wt 59670 g/mol | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| form powder | form powder | form lyophilized | form powder |
| Gene Information human ... CCK(885) | Gene Information human ... CCK(885) | Gene Information - | Gene Information human ... CCK(885) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![(Tyr[SO3H]27)Cholecystokinin fragment 26-33 Amide ≥97% (HPLC), powder](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/125/021/32eb71ec-73e5-4cfc-94d0-ebcf5e784e39/640/32eb71ec-73e5-4cfc-94d0-ebcf5e784e39.png)