Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 813,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
eCl@ss:
32039090
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 6505-0010
Feature:
Holds 6 x 0.5 L bottle
Material:
low-density polyethylene
Packaging:
pack of 1 ea
813,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
low-density polyethylene
feature
Holds 6 x 0.5 L bottle
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 6505-0010
color
bright yellow
General description
Nośnik bezpiecznie mieści do sześciu standardowych butelek o pojemności 500 ml. Pokrywa zatrzaskuje się bezpiecznie na podstawie. Nośniki można sztaplować, gdy są puste lub pełne.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description bright yellow, low-density polyethylene | description Holds 1 x 2.5 L bottle | description Holds 1 x 4 L bottle | description L × W × H 14 3/4 in. (375 mm) × 9 1/2 in. (241 mm) × 6 in. (153 mm) |
| manufacturer/tradename Nalgene® 6505-0010 | manufacturer/tradename Nalgene® 6501-2500 | manufacturer/tradename Nalgene® 6501-4000 | manufacturer/tradename Nalgene® 7130-0010 |
| feature Holds 6 x 0.5 L bottle | feature Holds 1 x 2.5 L bottle | feature Holds 1 x 4 L bottle | feature - |
| material low-density polyethylene | material low-density polyethylene , epoxy-coated handle | material epoxy-coated handle, low-density polyethylene | material high-density polyethylene |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| color bright yellow | color - | color - | color - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?