Przejdź do
C-22111
Pożywka do wzrostu komórek śródbłonka 2
Kit including Basal Medium and SupplementPack, 500 ml
Synonim(y):
Podłoże do pierwotnej hodowli komórek
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
12352207
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
packaging
pkg of 500 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Pożywka do wzrostu komórek śródbłonka 2 Kit
Application
Endothelial Cell Growth Medium to pożywka o niskiej zawartości surowicy (2% V/V) zoptymalizowana do hodowli komórek śródbłonka z dużych naczyń krwionośnych. Pożywka jest zoptymalizowana pod kątem pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowana do komórek śródbłonka bydła, świń, krów, kóz, królików, słoni, psów i szczurów z dużych naczyń krwionośnych, a także do różnych linii komórek śródbłonka. Uwaga: Aby uzyskać najlepsze wyniki transfekcji, zalecamy stosowanie pożywki PromoCell Endothelial Cell Growth Medium MV2 niezawierającej heparyny. Heparyna, zawarta we wszystkich innych naszych pożywkach do wzrostu komórek śródbłonka, może zmniejszać skuteczność transfekcji.
Packaging
Część systemu hodowli komórkowej oferowanego w różnych formatach:Pożywka hodowlana (gotowa do użycia): Zawiera pożywkę podstawową i suplementMixZestaw pożywki hodowlanej: Zawiera pożywkę podstawową i zestaw suplementówSupplementMix: Zawiera wszystkie suplementy pożywki wstępnie zmieszane w jednej fiolceSupplementPack: Zawiera wszystkie suplementy pożywki w pojedynczych fiolkach
Preparation Note
Końcowe stężenia suplementów po dodaniu do podłoża podstawowego: Naskórkowy czynnik wzrostu (rekombinowany ludzki): 5 ng / ml Podstawowy czynnik wzrostu fibroblastów (rekombinowany ludzki): 10 ng / ml Insulinopodobny czynnik wzrostu (Long R3 IGF): 20 ng / ml Czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego 165 (rekombinowany ludzki): 0,5 ng / ml Kwas askorbinowy: 1 µg / ml Heparyna: 22,5 µg / ml Hydrokortyzon: 0,2 µg / ml
Przechowywać Basal Medium w temperaturze od 4 do 8°C w ciemności, a SupplementMix lub SupplementPack w temperaturze -20°C natychmiast po dostarczeniu. Nie zamrażać Basal Medium. Przy prawidłowym przechowywaniu produkty są stabilne do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C.
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Endothelial Cell Media 2 are subjected to comprehensive quality control tests using primary human endothelial cells. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested endothelial cells. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Still not finding the right product?
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. IS EBM2 (cat C22111) suitable for HUVEC cell lines?
    1 answer
    1. Yes, this Endothelial Cell Growth Medium 2 products have been tested for use with HUVEC cells. Please see the link below to review an Application note provided by PromoCell investigating this medium for use with Primary HUVEC cells:
      https://promocell.com/wp-content/uploads/2019/12/High-Yield-isolation-of-HUVEC_web.pdf
      In addition, there are several publications that cite this medium for use with immortalized HUVEC lines. Please see the links below to review these articles:
      HUE cells (spontaneously immortalized cell line); HUVEC clone (overexpresses VEGF-R2)
      https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cmdc.201000047
      HUVEC-hTERT (human immortalized endothelial cell line)
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11115536/
      HUVEC-CS (permanent cell line; ATCC CRL-2873)
      https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21719569/