Pożywka podstawowa dla komórek mięśni gładkich 2, bez czerwieni fenolowej (suplementy sprzedawane oddzielnie)
Application
Smooth Muscle Cell Growth Medium 2 to pożywka o niskiej zawartości surowicy (5% V/V) opracowana do zakładania i utrzymywania hodowli komórek mięśni gładkich z naczyń krwionośnych i narządów pustych. Pożywka jest zoptymalizowana pod kątem pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowana do hodowli bydlęcych, świńskich, mysich, psich i szczurzych komórek mięśni gładkich.Zalecane dla: Ludzkich komórek mięśni gładkich tętnicy pępowinowej (HUASMC) Ludzkich komórek mięśni gładkich tętnicy wieńcowej (HCASMC) Ludzkich komórek mięśni gładkich tętnicy płucnej (HPASMC) Ludzkich komórek mięśni gładkich aorty (HAoSMC) Ludzkich komórek mięśni gładkich oskrzeli (HBSMC) Ludzkich komórek mięśni gładkich tchawicy (HTSMC) Ludzkich komórek mięśni gładkich macicy (HUtSMC)
Preparation Note
Bezpośrednio po dostarczeniu przechowywać Basal Medium w temperaturze od 4 do 8°C w ciemności. Nie zamrażać Basal Medium. Prawidłowo przechowywana pożywka jest stabilna do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C
Końcowe stężenia suplementów po dodaniu do pożywki podstawowej: Płodowa surowica cielęca: 0,05 ml / ml Epidermalny czynnik wzrostu (rekombinowany ludzki): 0,5 ng / ml Podstawowy czynnik wzrostu fibroblastów (rekombinowany ludzki): 2 ng / ml Insulina (rekombinowany ludzki): 5 µg / ml
All lots of PromoCell Smooth Muscle Cell Growth Medium are subjected to comprehensive quality control tests using primary human smooth muscle cells. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested smooth muscle cells. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Other Notes
Part of a Cell Culture System offered in a variety of formats:Growth Medium (Ready-to-use): Includes Basal Medium and SupplementMixGrowth Medium Kit: Includes Basal Medium and SupplementPackSupplementMix: Contains all media supplements premixed in one vialSupplementPack: Contains all media supplements as individual vials