Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 626,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2590,00 zł |
Informacje o tej pozycji
626,00 zł
Nazwa produktu
Clofilium tosylate, >97%, solid
Quality Segment
assay
>97%
form
solid
color
white
solubility
H2O: soluble
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CCCCCCC[N+](CC)(CC)CCCCc2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C21H37ClN.C7H8O3S/c1-4-7-8-9-11-18-23(5-2,6-3)19-12-10-13-20-14-16-21(22)17-15-20;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h14-17H,4-13,18-19H2,1-3H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
InChI key
MOQZYUUHIWPDQC-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description >97%, solid | description ≥98% (HPLC), solid | description >98% (HPLC), lyophilized powder | description ≥98.0% (HPLC) |
| form solid | form solid | form lyophilized powder | form liquid |
| assay >97% | assay ≥98% (HPLC) | assay >98% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: soluble | solubility DMSO: 15 mg/mL | solubility - | solubility - |
| color white | color off-white | color - | color - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?