Przejdź do
C239
CNQX disodium salt hydrate
≥98% (HPLC), solid, AMPA/kainate receptor antagonist.
Synonim(y):
6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione disodium salt hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
708,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2090,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H2N4Na2O4 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.12 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
protect from light
708,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
CNQX disodium salt hydrate, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
protect from light
color
orange to red
solubility
H2O: >2 mg/mL (warmed)
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[O-]c1nc2cc(C#N)c(cc2nc1[O-])[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H4N4O4.2Na.H2O/c10-3-4-1-5-6(2-7(4)13(16)17)12-9(15)8(14)11-5;;;/h1-2H,(H,11,14)(H,12,15);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
LCDWHGXMFAZHEO-UHFFFAOYSA-L
Application
CNQX disodium salt hydrate has been used as:
  • as a competitive non-NMDA receptor antagonist and competitive AMPA/kainate receptor antagonist in neuronal cultures(110)
  • as a glutamatergic blockers for measuring inhibitory postsynaptic currents in projection neurons(111)
  • as a AMPA glutamate receptor antagonist prefrontal cortex neurons(112)
Biochem/physiol Actions
Potent, competitive AMPA/kainate receptor antagonist.
CNQX(6-cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dioneis) is a potent, competitive AMPA/kainate receptor antagonist. It is a quinoxaline derivative and also an antagonist for non-N-methyl-d-aspartate (non-NMDA) glutamate receptor. CNQX mediates depolarization thalamic reticular nucleus via α-amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic acid receptors (AMPARs). It displays micromolar affinity towards AMPA/kainate receptor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N183C271G119
CX546 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
C271
CX546
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
description
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
lyophilized powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage condition
protect from light
storage condition
desiccated
storage condition
protect from light
storage condition
-
solubility
H2O: >2 mg/mL (warmed)
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
ethanol: 0.4 mg/mL, 0.1 M HCl: 0.68 mg/mL, methanol: 1 mg/mL, H2O: >10 mg/mL, DMSO: 0.39 mg/mL
color
orange to red
color
, brown to dark red-brown
color
white to off-white
color
yellow
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)