Przejdź do
C2404
Citric acid
anhydrous, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
204,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
502,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC(COOH)(CH2COOH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.12
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021801
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
201-069-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
782061
Assay:
≥97% (GC)
Form:
powder
204,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (GC)
form
powder
expl. lim.
8 %, 65 °F
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
pH
1.8 (25 °C, 50 g/L)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
153-159 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
density
1.67 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SRC(6714)
Application
In addition to its function as an iron chelator, citrate can support cholesterol/sterol, ubiquinone and isoprenoid biosynthesis in cell culture applications.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W230618274873200OP
description
anhydrous, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
description
≥99.5%, FCC, FG
description
BioUltra, anhydrous, ≥99.5% (T)
description
OmniPur® Grade, >= 99.5%, Anhydrous
assay
≥97% (GC)
assay
≥99.5%
assay
≥99.5% (T)
assay
≥99.5%
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder or granules
form
powder or crystals
form
crystalline powder (Fine)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
water: 383 g/L at 25 °C
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: 1330 g/L at 20 °C
pH
1.8 (25 °C, 50 g/L)
pH
-
pH
1.0-2.0 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
-
density
1.67 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Citric acid
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-92-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?