Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2870,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2870,00 zł
biological source
bacterial (Actinobacillus spp.)
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥4 units/mg solid
mol wt
~100 kDa
storage temp.
−20°C
General description
Michaelis constant: 1.9 x 10‾2M (Creatine)
Structure: 2 subunits per mole of enzyme
Inhibitors: Cu++, Hg++, Ag+
Optimum pH: 8.0
Optimum temp: 40°C
pH Stability: pH 5.5 − 9.0 (25°C, 16hr)
Thermal stability: Below 50°C (pH 7.5, 30 min)
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder, ≥4 units/mg solid | description lyophilized powder, 100-300 units/mg protein | description lyophilized powder, ≥50 units/mg protein, recombinant, expressed in E. coli | description lyophilized powder, ≥20 units/mg protein (biuret) |
| specific activity ≥4 units/mg solid | specific activity 100-300 units/mg protein | specific activity ≥50 units/mg protein | specific activity ≥20 units/mg protein (biuret) |
| biological source bacterial (Actinobacillus spp.) | biological source - | biological source - | biological source - |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mol wt ~100 kDa | mol wt ~175 kDa | mol wt 64 kDa | mol wt ~98 kDa |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?