Przejdź do
C2506
Cytochrome c from equine heart
≥95% (SDS-PAGE)
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
Cytochrome c from horse heart
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
564,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1980,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3930,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6050,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
23 450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-700-9
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Biological source:
horse heart
Mol wt:
12,384
564,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
horse heart
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
powder
mol wt
12,384
technique(s)
cell based assay: suitable
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL
suitability
suitable for molecular biology
UniProt accession no.
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
Gene Information
horse ... CYCS(100053958)
Application
Cytochrome c has been used:
  • in the reduction of ferricytochrome c by xanthine oxidase-generated superoxide radicals
  • as an analyte by the single droplet deposition method using MALDI mass spectra
  • as a terminal electron acceptor in the assay of standard cytochrome c reductase activity
  • in cytochrome c oxidase histochemistry
  • in the measurement of cytochrome C oxidase activity
  • as a component of phosphate buffer for the detection and evaluation of complex IV activity using blue-native gel electrophoresis (BN-PAGE)
  • for detection of extracellular superoxide anion (ECSA) in isolated kidney phagocytes
The specific sites and extent of oxidation in horse cytochrome c treated with H2O2 and UV were characterized. It was suggested that the state of these sites could be used as a biomarker for the oxidative environment in a cell.
Biochem/physiol Actions
Cytochrome c, released from the outer mitochondrial compartment into the cytosol aids in activation of caspase-9 and initiation of the apoptotic protease cascade. This process is facilitated through its interaction with apoptotic protease-activating factor-1 (APAF-1) and deoxyadenosine triphosphate (dATP).(3) Various studies suggest that measurement of cytochrome C level in serum of tumor patients can be considered as a potential marker for cell death in vivo.
Cytochrome c is primarily known as an electron-carrying mitochondrial protein. The transition of cytochrome c between the ferrous and ferric states within the cell makes it an efficient biological electron-transporter and it plays a vital role in cellular oxidations in both plants and animals. It is generally regarded as a universal catalyst of respiration, forming an essential electron-bridge between the respirable substrates and oxygen
Preparation Note
Prepared using TCA.
This product in solution should be dark red to reddish brown when dissolved in water at 10 mg/mL.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C2867C7752C4186
description
≥95% (SDS-PAGE)
description
BioUltra, ≥99% (SDS-PAGE), powder, suitable for mammalian cell culture
description
≥95% based on Mol. Wt. 12,384 basis
description
lyophilized powder
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥99% (SDS-PAGE)
assay
≥95% based on Mol. Wt. 12,384 basis, ≥95% (SDS-PAGE)
assay
-
biological source
horse heart
biological source
horse heart
biological source
horse heart
biological source
-
mol wt
12,384
mol wt
12,384
mol wt
12,384
mol wt
-
suitability
suitable for molecular biology
suitability
-
suitability
suitable for molecular biology
suitability
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cytochrome c from equine heart
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. What are the chemical differences between equine and bovine heart-derived Cytochrome C for cytochrome oxidase histochemistry?
    1 answer
    1. The chemical differences between equine and bovine heart-derived Cytochrome C for cytochrome oxidase histochemistry are minimal. The molecular weights are close but not identical, with equine heart-derived Cytochrome C having a molecular weight of 12,384 and bovine heart-derived Cytochrome C having a molecular weight of 12,327. Despite this, both are highly conserved in eukaryotes, and considering their near-identical molecular weights, they can likely be used interchangeably for cytochrome oxidase histochemistry.
      Helpful?
  2. Does the solubilized powder have a particular color (compared to bovine cytC, which has a brown color)?
    1 answer
    1. This product in solution should be dark red to reddish brown when dissolved in water at 10 mg/mL. See below for a link to the sample Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/C2506-BULKSLCL7912.pdf
      Helpful?
  3. How do I determine how much of Product C2506, Cytochrome c, is in the oxidized form, and how much is reduced?
    1 answer
    1. This is determined by a spectral assay. The detailed assay procedure (operating procedure #11252) may be requested from Sigma St. Louis Technical Service (techserv@sial.com).
      Helpful?
  4. How should I store solutions of Product C2506, Cytochrome c?
    1 answer
    1. Our general recommendations are as follows:  Store at -20 °C (freezer) for up to six months. Store at 2-8 °C (refrigerator) for up to two weeks. Store at 20-25 °C (room temperature) for up to three days. According to J. Biol. Chem, 237, 2161-2174 (1962), cytochrome c is stable to boiling, and over an unusually wide range of pH values. However, it denatures readily at extreme pH (low or high), and in high concentrations of organic solvents, such as ethanol or acetone.
      Helpful?
  5. I see that you list several horse heart cytochrome c products. What are the differences, and which one should I choose?
    1 answer
    1. Product No. C2506 is prepared with trichloroacetic acid (TCA), whereas C7752 is prepared with the milder acetic acid. The TCA method may reduce the amount of superoxide dismutase (SOD) present, but tends to cause dimerization or acid-modified structures of cytochrome c. In contrast, acetic acid preparations may have slightly higher amounts of SOD, but a lower proportion of dimeric cytochrome c. So C2506 would be recommended for enzyme activity studies that require low SOD, whereas C7752 is recommended for structural studies or binding studies, or for enzyme activity studies where possible SOD contamination is not a problem. Product No. C2867 is prepared from C2506; it is a BioUtra grade product, greater than or equal to 99% pure as determined by SDS-PAGE. It is recommended when an ultra-high purity is required.  Product No. C3256 is also prepared from C7752; it is isolated by ion-exchange chromatography. This fraction shows a high rate of ascorbic acid oxidation, but low activity in a cytochrome oxidase system.  Product No. C7150 is also prepared from C7752; it is suitable for use as a gel filtration molecular weight marker.
      Helpful?
  6. Is Product C2506, Cytochrome c, predominantly in the oxidized form or the reduced form?
    1 answer
    1. This product is predominantly (>95%) in the oxidized form.
      Helpful?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Chicago, IL
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    CO histochemistry
    Working excellent for cytochrome oxidase biochemical assays.
    Helpful?
  2. 1 Ratings-only review