Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
packaging
pkg of 500 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Zestaw 2 pożywek do wzrostu komórek nabłonka nerkowego
Application
Renal Epithelial Cell Growth Medium 2 to zoptymalizowana pożywka o niskiej zawartości surowicy (5% V/V), która dodatkowo zawiera epinefrynę. Połączenie niskiej zawartości surowicy i wybranych czynników wzrostu zapewnia pomyślny wzrost in vitro, dzięki czemu Renal Epithelial Cell Growth Medium 2 jest pierwszym wyborem dla komórek nabłonka nerkowego PromoCell. Podłoże Renal Epithelial Cell Growth Medium 2 jest zoptymalizowane pod kątem pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowane w przypadku świńskich i mysich komórek nabłonka nerek. Zalecane dla: Ludzkich komórek nabłonka nerek (HREpC) Ludzkich komórek nabłonka korowego nerek (HRCEpC)
Packaging
Część systemu hodowli komórkowej oferowanego w różnych formatach:Pożywka hodowlana (gotowa do użycia): Zawiera pożywkę podstawową i suplementMixZestaw pożywki hodowlanej: Zawiera pożywkę podstawową i zestaw suplementówSupplementMix: Zawiera wszystkie suplementy pożywki wstępnie zmieszane w jednej fiolceSupplementPack: Zawiera wszystkie suplementy pożywki w pojedynczych fiolkach
Preparation Note
Końcowe stężenia suplementów po dodaniu do pożywki podstawowej: Płodowa surowica cielęca: 0,05 ml / ml Epidermalny czynnik wzrostu (rekombinowany ludzki): 10 ng / ml Insulina (rekombinowana ludzka): 5 µg / ml Hydrokortyzon: 36 ng / ml Epinefryna: 0,5 µg / ml Trijodo-L-tyronina: 4 pg / ml Transferyna (rekombinowany ludzki): 5 µg / ml
Przechowywać Basal Medium w temperaturze od 4 do 8°C w ciemności, a SupplementMix lub SupplementPack w temperaturze -20°C natychmiast po dostarczeniu. Nie zamrażać Basal Medium. Przy prawidłowym przechowywaniu produkty są stabilne do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C.
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Renal Epithelial Cell Media are subjected to comprehensive quality control tests using primary human renal epithelial cells. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested renal epithelial cells. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pożywka do wzrostu komórek nabłonka nerkowego 2
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?