Przejdź do
C-26230
Pożywka do wzrostu komórek nabłonka nerkowego 2
Basal Medium, 500 ml
Synonim(y):
Zalecane z C-39606 lub C-39605
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
876,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
12352207
876,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
W połączeniu z C-39606 lub C-39605 uzyskuje się kompletną pożywkę.
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
aqueous solution
packaging
pkg of 500 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Renal Epithelial Cell Basal Medium 2 (suplementy sprzedawane oddzielnie)
Aby stworzyć kompletną pożywkę, należy ją połączyć z suplementami pożywki: C-39606 lub C-39605
Application
Renal Epithelial Cell Growth Medium 2 to zoptymalizowana pożywka o niskiej zawartości surowicy (5% V/V), która dodatkowo zawiera epinefrynę. Połączenie niskiej zawartości surowicy i wybranych czynników wzrostu zapewnia pomyślny wzrost in vitro, dzięki czemu Renal Epithelial Cell Growth Medium 2 jest pierwszym wyborem dla komórek nabłonka nerkowego PromoCell. Podłoże Renal Epithelial Cell Growth Medium 2 jest zoptymalizowane pod kątem pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowane w przypadku świńskich i mysich komórek nabłonka nerek. Zalecane dla: Ludzkich komórek nabłonka nerek (HREpC) Ludzkich komórek nabłonka korowego nerek (HRCEpC)
Preparation Note
Bezpośrednio po dostarczeniu przechowywać Basal Medium w temperaturze od 4 do 8°C w ciemności. Nie zamrażać Basal Medium. Prawidłowo przechowywana pożywka jest stabilna do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Renal Epithelial Cell Media are subjected to comprehensive quality control tests using primary human renal epithelial cells. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested renal epithelial cells. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Other Notes
Part of a Cell Culture System offered in a variety of formats:Growth Medium (Ready-to-use): Includes Basal Medium and SupplementMixGrowth Medium Kit: Includes Basal Medium and SupplementPackSupplementMix: Contains all media supplements premixed in one vialSupplementPack: Contains all media supplements as individual vials
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C26130C26030C26235
description
Basal Medium, 500 ml
description
Kit including Basal Medium and SupplementPack, 500 ml
description
Ready-to-use kit including Basal Medium and SupplementMix, 500 ml
description
Basal Medium, phenol red-free, 500 ml
form
aqueous solution
form
liquid
form
liquid
form
aqueous solution
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
packaging
pkg of 500 ml
packaging
pkg of 500 ml
packaging
pkg of 500 ml
packaging
pkg of 500 ml
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10035-04-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)