Przejdź do
C2646
Copper(II) nitrate hydrate
Synonim(y):
Cupric nitrate hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cu(NO3)2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.56 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-838-5
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mp
114.5 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cu.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
InChI key
VMKYLARTXWTBPI-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Copper(II) nitrate hydrate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)