Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 425,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 748,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ca(NO3)2 · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.15
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
233-332-1
MDL number:
eCl@ss:
38110301
Form:
solid
425,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
Quality Segment
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
mp
44 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ca.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;
InChI key
ICSSIKVYVJQJND-UHFFFAOYSA-N
Application
- Production of Nano Hydroxyapatite and Mg-Whitlockite from Biowaste-Derived Products via Continuous Flow Hydrothermal Synthesis: A Step towards Circular Economy.: The research discusses the continuous flow hydrothermal synthesis of nano hydroxyapatite and Mg-whitlockite using calcium nitrate tetrahydrate. The process highlights the potential for sustainable production of bioceramics from biowaste (Nigar et al., 2023).
- Preparation and In Vitro Bioactivity Study of a Novel Hollow Mesoporous Bioactive Glass Nanofiber Scaffold.: This paper details the preparation of a novel bioactive glass nanofiber scaffold using calcium nitrate tetrahydrate, highlighting its bioactivity and potential for tissue engineering applications (Xiao et al., 2022).
- Bioinspired Nanonetwork Hydroxyapatite from Block Copolymer Templated Synthesis for Mechanical Metamaterials.: The research demonstrates the use of calcium nitrate tetrahydrate in the synthesis of bioinspired nanonetwork hydroxyapatite, emphasizing its mechanical properties and potential applications in advanced materials (Sadek et al., 2022).
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description suitable for cell culture, suitable for plant cell culture | description ≥99.0% |
| form solid | form powder or crystals |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 44 °C (dec.) (lit.) | mp 44 °C (dec.) (lit.) |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable | technique(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium nitrate tetrahydrate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?