Przejdź do
C2791
N-(2-Chloro-4-pyridyl)-N′-phenylurea
applicable for cell culture, BioReagent
Synonim(y):
Forchlorfenuron, 4-CPPU, CPPU
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10ClN3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.68
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
10171502
MDL number:
Form:
powder
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1cc(NC(=O)Nc2ccccc2)ccn1
InChI
1S/C12H10ClN3O/c13-11-8-10(6-7-14-11)16-12(17)15-9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H2,14,15,16,17)
InChI key
GPXLRLUVLMHHIK-UHFFFAOYSA-N
Application
Forchlorfenuron (CPPU) is a cytokinin that enhances in vitro direct shoot organogenesis of Citrus aurantium L. epicotyl segments.
N-(2-Chloro-4-pyridyl)-N′-phenylurea has been used as a supplement in Murashige and Tucker medium (MT) to culture thin cell layer (TCL) explants. It has also been used to spray on to the ovaries at anthesis for induction of parthenocarpic fruit.
Biochem/physiol Actions
CPPU is a cytokinin oxidase/dehydrogenase (CKO) inhibitor.
N-(2-Chloro-4-pyridyl)-N′-phenylurea/ CPPU, a cytokinin-like plant growth regulator participates in chlorophyll biosynthesis, cell division and cell expansion. It helps to intensify fruit set and quickens fruit enlargement. CPPU modulates carbohydrate allocation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM900893297436574
description
applicable for cell culture, BioReagent
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
PESTANAL®, analytical standard
description
PESTANAL®, analytical standard
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
product line
BioReagent
product line
TraceCERT®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)