Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
15000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3200,00 zł |
7500 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3200,00 zł
biological source
Clostridium histolyticum
Quality Segment
form
powder
specific activity
≥4 FALGPA units/mg solid, ≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
mol wt
68-130 kDa
purified by
chromatography
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
pH
7.4
foreign activity
neutral protease and clostripain ≤1 unit/mg solid
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description powder, suitable for cell culture, ≥4 FALGPA units/mg solid, high purity, ≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units) | description lyophilized powder, ≥125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units), 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid | description 0.2 μm filtered, Type V-S, ≥1 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid | description suitable for release of physiologically active rat hepatocytes, Type IV, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid |
| biological source Clostridium histolyticum | biological source Clostridium histolyticum | biological source - | biological source Clostridium histolyticum |
| specific activity ≥4 FALGPA units/mg solid, ≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units) | specific activity ≥125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units), 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid | specific activity ≥125 CDU/mg solid, ≥1 FALGPA units/mg solid | specific activity 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) single cell analysis: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable |
| form powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| shipped in dry ice | shipped in ambient | shipped in - | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Collagenase from Clostridium histolyticum
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?