Przejdź do
C-28052
Podłoże do wytwarzania komórek dendrytycznych DXF
Ready-to-use kit including Basal Medium and SupplementMix, 250 ml
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
PromoCell®
form
liquid
packaging
pkg of 250 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
DC Generation Medium DXF (gotowy do użycia)
Application
Pożywka do generowania komórek dendrytycznych (DC) DXF została opracowana w celu łatwego i wydajnego generowania niedojrzałych i w pełni dojrzałych mieloidalnych komórek dendrytycznych z monocytów krwi obwodowej. DC Generation Medium DXF to chemicznie zdefiniowany i wolny od ksenonów preparat do stosowania ze świeżo wyizolowanymi komórkami. Ze względu na wykorzystanie wyłącznie syntetycznych, rekombinowanych lub roślinnych materiałów, pożywka ta jest wolna od wszelkich składników pochodzenia zwierzęcego i substancji pochodzenia ludzkiego, z ludzką albuminą surowicy jako jedynym wyjątkiem. Pożywka składa się z butelki Basal Medium i jednej fiolki SupplementMix. Dodanie mieszanki SupplementMix do pożywki Basal Medium pozwala uzyskać kompletną pożywkę. W przypadku świeżo wyizolowanych komórek wymagane jest również Monocyte Attachment Medium (C-28051). Zalecane dla: Ludzkich monocytów (hMo), świeżo wyizolowanych i kriokonserwowanych Ludzkich komórek jednojądrzastych (hMNC), świeżo wyizolowanych.
Preparation Note
Przechowywać Basal Medium w temperaturze od 4 do 8°C w ciemności, a SupplementMix w temperaturze -20°C natychmiast po dostarczeniu. Przechowywać Cytokine Pack w temperaturze -20°C w celu długotrwałego przechowywania lub w temperaturze od 4 do 8°C przez okres do 2 tygodni. Nie zamrażać Basal Medium. Prawidłowo przechowywane produkty zachowują stabilność do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu SupplementMix do Basal Medium okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Kompletna pożywka uzupełniona cytokinami powinna zostać zużyta w ciągu 2 tygodni. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C.
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell DC Media are subjected to comprehensive quality control tests using human peripheral blood mononuclear cells. Each lot of PromoCell DC Media is tested for the ability to support DC maturation verified by morphological evaluation and flow cytometry analysis. Each lot of PromoCell Monocyte Attachment Medium is tested for its ability to support optimal attachment and viability of peripheral blood Monocytes. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Legal Information
PromoCell is a registered trademark of PromoCell GmbH
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)