Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
PromoCell®
form
liquid
packaging
pkg of 250 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
DC Base Medium DXF (dodatki sprzedawane oddzielnie)
Application
Dendritic Cell (DC) Base Medium DXF jest konfigurowalną przez użytkownika wersją DC Generation Media DXF, która nie zawiera cytokin. Musi być odpowiednio uzupełniona przez użytkownika w celu wytworzenia niedojrzałych, jak również w pełni dojrzałych mieloidalnych komórek dendrytycznych z monocytów krwi obwodowej. Uwaga: DC Base Medium DXF musi być uzupełnione dodatkowymi cytokinami. W przypadku świeżo wyizolowanych komórek wymagane jest również podłoże Monocyte Attachment Medium (C-28051). Zalecane dla: Ludzkich monocytów (hMo), świeżo wyizolowanych i kriokonserwowanych Ludzkich komórek jednojądrzastych (hMNC), świeżo wyizolowanych
Preparation Note
Bezpośrednio po dostarczeniu przechowywać Basal Medium w temperaturze od 4 do 8°C w ciemności. Nie zamrażać Basal Medium. Prawidłowo przechowywana pożywka jest stabilna do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu SupplementMix do Basal Medium okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Kompletną pożywkę uzupełnioną cytokinami należy zużyć w ciągu 2 tygodni. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C.
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell DC Media are subjected to comprehensive quality control tests using human peripheral blood mononuclear cells. Each lot of PromoCell DC Media is tested for the ability to support DC maturation verified by morphological evaluation and flow cytometry analysis. Each lot of PromoCell Monocyte Attachment Medium is tested for its ability to support optimal attachment and viability of peripheral blood Monocytes. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Legal Information
PromoCell is a registered trademark of PromoCell GmbH
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Podłoże do wytwarzania komórek dendrytycznych DXF
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?