Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 552,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
Biological source:
human
552,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human
Quality Segment
form
buffered aqueous solution
packaging
vial of ~20 mg (protein)
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... NCF1(653361), NCF2(4688), NCF4(4689)
Application
Preparaty cytozolowe, takie jak ten, mogą być wykorzystywane do badań przesiewowych potencjalnych substratów, inhibitorów i leków w celu określenia interakcji enzymów metabolizujących leki fazy II.
Physical form
Produkt jest dostarczany w buforowanym roztworze zawierającym 150 mM chlorku potasu i 50 mM Tris, pH 7,5, z 2 mM EDTA.
Other Notes
Cytozol przygotowany od dorosłych ludzkich dawców. Zawiera mierzalne poziomy NAT, N-acetylotransferazy; GST, S-transferazy glutationowej; SULT, sulfotransferazy.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?