Przejdź do
C3011
Cesium chloride
Grade I, ≥99.0%
Synonim(y):
Caesium monochloride, Cesium chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
532,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
918,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1520,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3300,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3790,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5680,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CsCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.36
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
231-600-2
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
powder
532,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
type
Grade I
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
mp
645 °C (lit.)
absorption
≤0.2 at 280 in H2O at 50%
application(s)
hematology
histology
SMILES string
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Application
Used for the preparation of electrically conducting glasses.Used to make solutions for the separation of RNA from DNA by density gradient centrifugation.
Cesium chloride has been used as a component of pipette solution, to record mechanosensitive currents in dorsal root ganglia neurons. It has been used in patch clamping to study neurons in intact myenteric ganglia.
Biochem/physiol Actions
Oral intake of cesium chloride is known to increase the pH in cancer cells. Mild toxicity of cesium chloride might cause hypotension, gastrointestinal distress, numbness and syncope. It also leads to severe hypokalemia, hypomagnesemia, acute heart attack and polymorphic ventricular tachycardia in episodes.
Analysis Note
Solutions may contain a slight haze.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
562599C3139C3309
description
Grade I, ≥99.0%
description
99.99% trace metals basis
description
optical grade, ≥99.5% trace metals basis
description
BioXtra, ≥99.5% (titration)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99.0%
assay
99.99% trace metals basis
assay
≥99.5% trace metals basis
assay
≥99.5% (titration)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
645 °C (lit.)
mp
645 °C (lit.)
mp
645 °C (lit.)
mp
645 °C (lit.)
type
Grade I
type
-
type
-
type
-
application(s)
hematology
histology
application(s)
material synthesis precursor
perovskite solar cells
application(s)
-
application(s)
hematology
histology
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cesium chloride
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. storage temperature
    1 answer
    1. This product is to be stored at room temperature.