Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 438,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1050,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4100,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CsCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.36
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-600-2
MDL number:
eCl@ss:
32039090
Assay:
≥99% (silver nitrate titration)
Grade:
Molecular Biology
Form:
powder
438,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥99% (silver nitrate titration)
form
powder
impurities
≤0.001% Li, ≤0.01% Pb
mp
645 °C (lit.)
absorption
≤0.02 at 280 nm at 50%, ≤0.1 at 260 nm at 50%
foreign activity
DNase exonuclease, Nickase endonuclease, RNase, protease, none detected
SMILES string
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Application
Used for the preparation of electrically conducting glasses.Used to make solutions for the separation of RNA from DNA by density gradient centrifugation.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cesium chloride
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?