Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1210,00 zł |
10 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2080,00 zł |
20 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1210,00 zł
biological source
bovine spleen
Quality Segment
assay
10—70% protein (biuret)
form
lyophilized powder
specific activity
≥2.0 units/mg protein
mol wt
~45 kDa
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
technique(s)
activity assay: suitable
color
dark brown
suitability
suitable for molecular biology
UniProt accession no.
application(s)
life science and biopharma
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... CTSD(282883)
General description
Application
- in in vitro dose-dependent fluorometric activity assays.
- in in vitro myelin oligodendrocyte glycoprotein (MOG) digestion to study the uptake of malondialdehyde (MDA)-modified MOG and its implications in central nervous system autoimmunity.
- for enzymatic digestion of the proteoglycan moiety of the articular cartilage in order to determine its dynamic elastic modulus at two different levels of tissue organization.
- in cathepsin D activity assay.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder, ≥2.0 units/mg protein | description lyophilized powder, ≥10 units/mg protein | description Type X, lyophilized powder, ≥5 units/mg protein | description lyophilized powder, ≥250 units/mg protein (E1%/280) |
| assay 10—70% protein (biuret) | assay - | assay >25% protein (biuret) | assay - |
| biological source bovine spleen | biological source bovine spleen | biological source bovine spleen | biological source - |
| technique(s) activity assay: suitable | technique(s) - | technique(s) activity assay: suitable | technique(s) - |
| specific activity ≥2.0 units/mg protein | specific activity ≥10 units/mg protein | specific activity ≥5 units/mg protein | specific activity ≥250 units/mg protein (E1%/280) |
| Gene Information cow ... CTSD(282883) | Gene Information cow ... CTSB(281105) | Gene Information cow ... CTSC(352958) | Gene Information human ... CTSD(1509) |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?