Przejdź do
C3279
Copper(II) chloride dihydrate
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonim(y):
Cupric chloride dihydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
392,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
758,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CuCl2 · 2 H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.48
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
231-210-2
MDL number:
392,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (inorganic)
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
water: 100 mg/mL, clear, blue
SMILES string
O.Cl[Cu]Cl
InChI
1S/2ClH.Cu.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
InChI key
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Application
Copper(II) chloride dihydrate has been used as a positive control in dispersion of zebrafish embryo. It has also been used for the preparation of trace metals mixture.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
221783459097467847
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
reagent grade
description
99.999%
description
≥99.95% trace metals basis
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
powder
form
crystals
form
solid
form
solid
biological source
synthetic (inorganic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
solubility
water: 100 mg/mL, clear, blue
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Copper(II) chloride dihydrate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)