Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1500,00 zł
biological source
human
Quality Segment
assay
≥85% (SDS-PAGE)
form
solution
specific activity
≥125,000 C8H50 units/mg protein (using C8 deficient serum)
concentration
1 mg/mL in PBS, pH 7.2
technique(s)
immunoelectrophoresis: suitable
suitability
suitable for radioiodination, RIA
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... C8A(731)
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for radioiodination, RIA, ≥85% (SDS-PAGE), ≥125,000 C8H50 units/mg protein (using C8 deficient serum) | description for complement assays | description ≥3000 C3H50 units/mg (using C3 deficient serum) | description for complement assays |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| technique(s) immunoelectrophoresis: suitable | technique(s) activity assay: suitable | technique(s) activity assay: suitable | technique(s) activity assay: suitable |
| assay ≥85% (SDS-PAGE) | assay - | assay ≥85% (SDS-GE) | assay - |
| concentration 1 mg/mL in PBS, pH 7.2 | concentration - | concentration - | concentration - |
| form solution | form solution | form solution | form solution |
| suitability suitable for radioiodination, RIA | suitability - | suitability - | suitability - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?