Merck
Albumina surowicy ludzkiej
Obraz przedstawia zbliżenie mikroskopu z szalką Petriego zawierającą różową substancję pod soczewką, co sugeruje, że jest to miejsce badań naukowych lub medycznych. Mikroskop znajduje się na czarnym blacie.
Albumina surowicy ludzkiej (HSA) jest monomerycznym, kulistym białkiem wiążącym albuminy, składającym się z około 585 aminokwasów o masie cząsteczkowej 66,5 kDa. Jest syntetyzowana w wątrobie i uwalniana do krwiobiegu, aby pomóc regulować dystrybucję płynów między naczyniami krwionośnymi i tkankami. HSA transportuje również substancje takie jak kwasy tłuszczowe, hormony i leki we krwi. Okres półtrwania HSA w krążeniu wynosi około 19 dni i można go łatwo oczyścić z ludzkiego osocza lub wyprodukować przy użyciu technologii rekombinacji DNA. HSA jest stosowany jako suplement w pożywkach do hodowli komórkowych w celu zapewnienia niezbędnych składników odżywczych i promowania wzrostu komórek. Stabilizuje również pH pożywki i działa jako białko nośnikowe dla hormonów, witamin i innych czynników wzrostu. Dodatkowo, HSA może być stosowana jako stabilizator i/lub adiuwant w szczepionkach.
Produkty
Sortuj według istotności
Wyświetlanie 1-20 z 72
Zmień widok
Wyświetlanie 1-20 z 72
Porównaj
Numer produktu
Nazwa produktu
Opis produktu
Cennik
Wyświetlono 1-20 z 72 wyników
Human Serum Albumin: Liofilizowany proszek lub roztwór
HSA jest dostępna w postaci liofilizowanego proszku lub roztworu wodnego i jest powszechnie stosowana jako środek stabilizujący w formulacji różnych leków. Wspomaga wzrost i żywotność różnych linii komórkowych jako dodatek do hodowli komórkowych i jest stosowany w aplikacjach takich jak strona SDS, elektroforeza w żelu agarozowym oraz jako standardowy materiał referencyjny do opracowywania testów.
W swojej zdenaturowanej lub liofilizowanej postaci stałej HSA jest stosowany w badaniach degradacji monomerów i testach adhezji białek, gdzie pomaga określić interakcję między białkami i powierzchniami.
Frakcja V albuminy surowicy ludzkiej
Frakcja V HSA jest wysoce oczyszczoną formą HSA otrzymywaną w procesie frakcjonowania. Jest to specyficzna frakcja HSA, która została wyizolowana i oczyszczona z ludzkiego osocza przy użyciu frakcjonowania etanolem i innych technik oczyszczania. Frakcja V HSA jest powszechnie stosowana jako wzorzec białka i jako czynnik blokujący w testach immunologicznych. Działa również jako środek stabilizujący w formułowaniu różnych leków i szczepionek.
Rekombinowana albumina surowicy ludzkiej
Rekombinowana albumina surowicy ludzkiej jest wysoce czystą i jednorodną formą HSA. Rekombinowana HSA jest wolna od potencjalnych zanieczyszczeń i zanieczyszczeń, które mogą być obecne w HSA pochodzącej z ludzkiego osocza, ale ma takie same właściwości fizyczne i chemiczne jak natywna HSA. Jest szeroko stosowany jako składnik preparatów leków i urządzeń medycznych ze względu na jego doskonałą czystość i jednorodność. Rekombinowany HSA jest również stosowany w inżynierii tkankowej i medycynie regeneracyjnej ze względu na wysoką biokompatybilność i niską immunogenność, a także służy jako główny kalibrator referencyjny dla albuminy moczu w różnych testach diagnostycznych.
Powiązana literatura dotycząca produktu