Przejdź do
C3821
Citrate-dextrose solution (ACD)
sterile-filtered
Synonim(y):
Acid citrate-dextrose, Anticoagulant citrate-dextrose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
198,00 zł
10 x 50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
MDL number:
198,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
form
liquid
pH
4.5-5.5
storage temp.
2-8°C
General description
Citrate-dextrose solution (ACD) is an anticoagulant and preservative used routinely for blood storage. The ideal red blood cells shelf life is 21 days when stored in ACD solution. Red blood cells in ACD solution utilize glucose and their viability is impairs when reinfused.
Application
Citrate-dextrose solution (ACD) has been used for dilution of blood for haematological studies. It has also been used as an anticoagulant during blood collection by cardiac puncture from mice and human bone marrow isolation.
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Biochem/physiol Actions
Useful for anticoagulation of whole blood; erythrocyte survival
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C4431C7165915
description
sterile-filtered
description
-
description
aseptically filled
description
pH 3.6±0.1 (25 °C), 27 mM
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pH
4.5-5.5
pH
5.4-6.7
pH
5.2-5.8
pH
3.6±0.1 (25 °C)
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
aseptically filled
sterility
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-92-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–10 of 13 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is product C3821, Acid-Citrate-Dextrose, a concentrate? What ratio of product to whole blood is recommended?
    1 answer
    1. C3821 can be considered a stock solution, and the bottle can be used multiple times. The ratio of ACD or Citrate Dextrose solution can vary from one source to another. A ratio of 1:11 is the more concentrated usage recommended, although dilutions as high as 1:16 are sometimes found in the literature. A good compromise might be a 1:12 dilution.
      Given that there is no preservative in the solution, there is a possibility of contaminating the solution through routine use. Therefore, care should be taken to ensure that the solution does not become contaminated through routine use. The recommended storage temperature is 2-8°C.
      Helpful?
  4. What is the composition of product C3821, Citrate-dextrose solution (ACD)?
    1 answer
    1. This corresponds to an ACD-A type solution. The composition of this product is as follows:
      1. 22.00 g/L C3434, Citric Acid, trisodium salt, dihydrate
      2. 7.30 g/L C0759, Citric Acid, anhydrous
      3.24.50 g/L G7528, D-(+) Glucose.
      Helpful?
  5. Is the quality of the ACD solution affected if the bottles are left at ambient temperature (20°C in a temperature-controlled facility) for 48 hours, considering that they are typically required to be refrigerated?
    1 answer
    1. The recommended storage temperature for the ACD solution is between 2-8°C. There is no formal data to suggest that the product can be stored outside of this range without affecting its quality. Additionally, the product is capable of being shipped at ambient temperature for a duration of up to 14 days.
      Helpful?
  6. What is the composition of this citrate-dextrose solution? Is it solution A or B as defined by the US Pharmacopeia?
    1 answer
    1. The composition of the citrate-dextrose solution is as follows:
      1. 22.00 g/L Citric Acid, trisodium salt, dihydrate (C3434)
      2. 7.30 g/L Citric Acid, anhydrous (C0759)
      3. 24.50 g/L D-(+) Glucose (G7528)
      Based on this information, it is likely that the solution is ACD A, which is more commonly used than ACD B as defined by the US Pharmacopeia.
      Helpful?
  7. Can it used in prp preparation?
    1 answer
    1. This product is not tested for platelet-rich plasma preparation, however, Acid Citrate-Detrose is commonly used in this procedure. There is no reason to suspect that this item would not be appropriate. This product is intended for research use only and is not suitable for IVD or therapeutic use.
      Helpful?
  8. Hi, I want to order ACD-A solution, I found you have ACD (C3821), I wonder if you can provide the content and concentration of your ACD so that I can compare and see what´s difference between your ACD and ACD-A
    1 answer
    1. This product is equivalent to ACD- A solution.
      The composition is as follows:
      22.00 g/L C3434, Citric Acid, trisodium salt, dihydrate
      7.30 g/L C0759, Citric Acid, anhydrous
      24.50 g/L G7528, D-(+) Glucose (Dextrose)
      Helpful?
  9. HI, I have this product Dextrose solution C3821-10X50ML. How long could I let it at room temps. It was shipped and keeping in shiping for 3 days. Thanks, Chenier
    1 answer
    1. This product is shipped in ambient temperature. Once the product arrives to the address on the order, it is to be stored at 2-8°C by the end-user. Products shipped ambient but stored frozen or refrigerated should be stable in ambient temperature for up to two weeks. Please view this link for more information on Storage and Transport Conditions: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/232/426/storage-transport-conditions-ms.pdf.
      Helpful?
  10. What is the composition of Product C3821, Citrate-dextrose solution?
    1 answer
    1. The composition if this product is 22.0 g/L C3434 (Citric Acid, trisodium salt, dihydrate); 7.3 g/L C0759 (Citric Acid, anhydrous); and 24.5 g/L G7528 (D-(+)-Glucose).
      Helpful?
1–10 of 13 Questions  