Przejdź do
C7165
Citrate-phosphate-dextrose solution
aseptically filled
Synonim(y):
Citrate-phosphate-glucose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
180,00 zł
135,00 zł
10 x 50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161700
eCl@ss:
32039090
135,00 zł
Cena katalogowa180,00 złZaoszczędź 25%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
aseptically filled
Quality Segment
form
liquid
pH
5.2-5.8
storage temp.
2-8°C
General description
Citrate-phosphate-dextrose solution (CPD) is an anticoagulant solution. It has 15% less citrate ion over citrate-phosphate-dextrose solution with adenine (ACD) and provides improved isotonicity, oxygen release function and posttransfusion viability for red blood cells.
Application
Citrate-phosphate-dextrose solution has been used as an anti-coagulant in bovine blood. It has also been used in the storage of fluorescein isothiocyanate (FITC) labeled erythrocytes. Citrate-phosphate-dextrose solution is suitable for erythrocyte survival studies and whole blood storage.
Other Notes
Suggested anticoagulant: whole blood ratio: 1:14
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C4431C3821PHR1000
Dextrose Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1000
Dextrose
description
aseptically filled
description
-
description
sterile-filtered
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
pH
5.2-5.8
pH
5.4-6.7
pH
4.5-5.5
pH
-
sterility
aseptically filled
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-92-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. C7165-50M is suitable for use in humans? I need ACD-A for PRP preparation
    1 answer
    1. Unless otherwise stated, this product is intended for research use only. It is not suitable for any other purpose, which includes, but is not limited to, unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals. A Citrate-phosphate-dextrose solution suitable for human use is not currently offered.
      Helpful?
  2. Provide the ingredients if available for CPD Catalog #C7165?
    1 answer
    1. The solution contains 0.30% citric acid anhydrous, 2.63% trisodium citrate dihydrate, 0.193% sodium phosphate monobasic anhydrous, and 2.32% glucose anhydrous, all w/v.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. For the anticoagulant Product C7165, Citrate-Phosphate-Dextrose solution, what is the proper anticoagulant to whole blood ratio to use?
    1 answer
    1. Our search of the literature shows that Citrate-Phosphate-Dextrose solution is typically used at a ratio of 1:7 or 1:9, but we do indeed test it at 1:14...the thinking being that if it works at 1:14, it will surely work at 1:7 or 1:9. The description of Product C7165, Citrate-Phosphate-Dextrose solution, suggests using it at an anticoagulant to whole blood ratio of 1.4 to 10 (about 1:7), but the specification sheet shows that it is tested at an anticoagulant to whole blood ratio of 1:14.