Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 463,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
463,00 zł
grade
Proteomics Grade
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥50 units/mg protein
mol wt
61 kDa
composition
Protein, ≥75% E1%/280
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Physical form
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description lyophilized powder, ≥50 units/mg protein | description lyophilized powder, ≥2.0 units/mg protein | description Type XV, lyophilized powder, 200-400 units/mg protein (modified Warburg-Christian) |
| grade Proteomics Grade | grade - | grade - |
| specific activity ≥50 units/mg protein | specific activity ≥2.0 units/mg protein | specific activity 200-400 units/mg protein (modified Warburg-Christian) |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| mol wt 61 kDa | mol wt 228 kDa | mol wt 128 kDa |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?