Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H16Cl2N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.16
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
powder
assay
≥97%
form
powder
SMILES string
Cl.Cl\C=C/C[N]12CN3CN(CN(C3)C1)C2
InChI
1S/C9H16ClN4.ClH/c10-2-1-3-14-7-11-4-12(8-14)6-13(5-11)9-14;/h1-2H,3-9H2;1H/b2-1-;
InChI key
JDHUFCLVMUPTGF-ODZAUARKSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?