Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
12352207
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
aqueous solution
packaging
pkg of 1 vial
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Airway Epithelial Cell Growth Medium SupplementMix (pożywka podstawowa sprzedawana oddzielnie)
Aby stworzyć kompletną pożywkę, należy ją połączyć z pożywką podstawową: C-21260
Aby stworzyć kompletną pożywkę, należy ją połączyć z pożywką podstawową: C-21260
Application
Airway Epithelial Cell Growth Medium to pozbawiona surowicy pożywka zoptymalizowana do hodowli in vitro komórek nabłonkowych z dużych dróg oddechowych. Pożywka jest zoptymalizowana dla pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowana do komórek nabłonka dróg oddechowych koni, świń, myszy, nietoperzy i szczurów. Zalecana dla: ludzkich komórek nabłonka nosa (HNEpC) ludzkich komórek nabłonka oskrzeli (HBEpC) ludzkich komórek nabłonka tchawicy (HTEpC)
Preparation Note
Końcowe stężenia suplementów po dodaniu do pożywki podstawowej: Ekstrakt z przysadki bydlęcej: 0,004 ml / ml Naskórkowy czynnik wzrostu (rekombinowany ludzki): 10 ng / ml Insulina (rekombinowana ludzka): 5 µg / ml Hydrokortyzon: 0,5 µg / ml Epinefryna: 0,5 µg / ml Trijodo-L-tyronina: 6,7 ng / ml Transferyna, holo (ludzka): 10 µg / ml Kwas retinowy: 0,1 ng / ml
Przechowywać SupplementMix w temperaturze -20°C w ciemności natychmiast po dostarczeniu. Jeśli jest przechowywany prawidłowo, jest stabilny do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C.
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Airway Epithelial Cell Growth Medium are subjected to comprehensive quality control tests using primary human airway epithelial cells. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested airway epithelial cells. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Other Notes
Part of a Cell Culture System offered in a variety of formats:Growth Medium (Ready-to-use): Includes Basal Medium and SupplementMixGrowth Medium Kit: Includes Basal Medium and SupplementPackSupplementMix: Contains all media supplements premixed in one vialSupplementPack: Contains all media supplements as individual vials
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pożywka do wzrostu komórek nabłonka dróg oddechowych
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?