Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
253-471-1
MDL number:
Numer WE:
eCl@ss:
32160703
Specific activity:
10-15 units/mg protein
Recombinant:
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
form
lyophilized powder
specific activity
10-15 units/mg protein
mol wt
45 kDa
composition
Protein, ~70% biuret
storage temp.
2-8°C
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of creatine to urea and sarcosine per min at pH 7.5 at 37 °C.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?