Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 815,00 zł |
Informacje o tej pozycji
815,00 zł
form
liquid
packaging
pkg of 1 kit
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Aby stworzyć kompletną pożywkę, należy ją połączyć z pożywką podstawową: C-22220
Application
Packaging
Preparation Note
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description SupplementPack containing all media supplements as individual vials, 1 Pack for 500 ml | description Basal Medium, phenol red-free, 500 ml | description Ready-to-use kit including Basal Medium and SupplementMix, 500 ml | description Basal Medium, 500 ml |
| form liquid | form aqueous solution | form liquid | form aqueous solution |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| packaging pkg of 1 kit | packaging pkg of 500 ml | packaging pkg of 500 ml | packaging pkg of 500 ml |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pożywka do wzrostu komórek śródbłonka MV
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?